Få mere at vide
Urinstof, (krystallinsk/reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457431 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457431 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11457431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210320905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1222.41 DKK / 5kg
    Spare 62.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 5 kg
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(N)N
IUPAC navn urinstof
Molekylvægt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formel vægt 60.1
Grad Reagens
Fysisk form Krystallinsk