Beskrivelse
CH4N2O, CAS-nummer-57-13-6, carbamimidsyre, alfadrat, carbonyldiamid, isourinstof, urevert, ureaphil, pseudourinstof, ureofil, carbonyldiamin, carbamid, 5 kg, CHEBI:48376, Hvid, 60,06g/mol,06g XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 grader.C, 8022, 60.056, plastfad, 7.5 til 9.5, fast, 1176, C(-O)(N)N
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 131°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 7.5 to 9.5 |
| Emballage | Plastfad |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 60.06g/mol |
| Damptryk | 1.25mmHg 25 |
| Fysisk form | Fast stof |