Få mere at vide
Urea, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10578260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578260 3 kg Plast pulver krukke 3kg
10102790 500 g Plast pulver krukke 500g
10687422 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. U/0500/63
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
CH4N2O, CAS-nummer-57-13-6, carbamimidsyre, alfadrat, carbonyldiamid, isourinstof, urevert, ureaphil, pseudourinstof, ureofil, carbonyldiamin, carbamid, 5 kg, CHEBI:48376, Hvid, 60,06g/mol,06g XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 grader.C, 8022, 60.056, plastfad, 7.5 til 9.5, fast, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer 8022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Smeltepunkt 131 °C
Farve Hvid
pH 7,5 til 9,5
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 3 kg
Formel vægt 60,06g/mol
Damptryk 1.25mmHg 25
Fysisk form Fast stof