Få mere at vide
Urea, BP, USP , 99,0-100,5 %, 99,0-101,0 % (beregnet tørstof), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| CAS Max % | 1 |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.32 g/cm3 (20°C) |
| pH | 9 to 10 |
| Molekylær formel | CH4N2O |
| Mængde | 25 kg |
| InChI nøgle | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC(N)=O |
| Vis mere |