Få mere at vide
Urea, ACS, 99,0-100,5%
Artikelnummer. 11347898
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347898 100 g 100g
11337898 500 g 500g
11327898 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036428.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bruges som proteindenaturant | CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,056 g/mol
Urea er et råstof til fremstilling af organiske harpikser og bruges som proteindenaturerende fugemasse og i landbruget, farvestoffer, brændstoffer, funktionelle væsker, mellemprodukter, malingsadditiver og coatingadditiver. Urea bruges som en nitrogenfrigørende gødning, et korroderende alternativ til stensalt til afisning af veje, bruningsmiddel i fabriksfremstillede kringler, skyfrømiddel, et dybt eutektisk opløsningsmiddel og type ionisk væske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Tæthed 1.335 g/mL
pH 9,2 til 9,5
Analyseprocentområde 99,0 til 100,5 %
Lugt Ammoniak-lignende
Mængde 100 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, methanol, glycerol, benzen og koncentreret saltsyre; Praktisk talt uopløselig i kloroform og æter.
Formel vægt 60.06
Procent renhed 99,0 til 100,5 %
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk