Få mere at vide
Urinstof, 99%, (hvidt krystallinsk pulver eller pellets/Ultra Pure), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Assay Procent Noter | 4X krystalliseret |
| Mængde | 5 lb. |
| Formel vægt | 60.1 |
| Grad | Ultrapure |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller pellets |