Få mere at vide
Urinstof, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-210696 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10462985
Brand: Thermo Scientific Acros 424581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Oplysninger om nedbrydning >132°C
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.01% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel CH4N2O
Lineær formel H2NCONH2
Mængde 100 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Molekylvægt (g/mol) 60.06
Formel vægt 60.06
Damptryk 1.25mmHg at 25°C
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0.01% max
Fysisk form fine krystaller