Få mere at vide
Urinstof, 99%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10462985 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462985 100 g Plastflaske -
10200001 500 g Plastflaske 500g
10135413 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11936921 10 kg Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10462985 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.69 DKK
    326.65 DKK / 100g
    Spare 36.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Oplysninger om nedbrydning >132°C
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.01% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel CH4N2O
Lineær formel H2NCONH2
Mængde 100 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Molekylvægt (g/mol) 60.06
Formel vægt 60.06
Damptryk 1.25mmHg at 25°C
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0.01% max
Fysisk form fine krystaller