Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Oplysninger om nedbrydning | >132 °C |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Antændelsesrest | 0,01% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | CH4N2O |
| Lineær formel | H2NCONH2 |
| Vis mere |