Få mere at vide
Urinstof,≥ 99 %, (krystallinsk/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11444682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444682 5 kg 5kg
11434682 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219145005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 DKK
    2060.86 DKK / 5kg
    Spare 104.14 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 kg
Formel vægt 60.06
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk