Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Urinstof, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 11926921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11926921 5 kg Plast tromle 5kg
11916921 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926921 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 434720050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Navn note For biokemi
Farve Hvid
pH 7,5 til 9,5
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,1% maks.
Emballage Plast tromle
Rester efter tænding 0,1% maks
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel H2NCONH2
Merck Index 15,10052
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1080 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, benzen, koncentreret HCL, praktisk talt uopløselig i kloroform og ether, opløselig i methanol: 16,6 g/100 ml, opløselig i ethanol: 5 g/100 ml
Formel vægt 60.06
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.