Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Urinstof, 99+%, til biokemi
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Navn note | For biokemi |
| Farve | Hvid |
| pH | 7,5 til 9,5 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 0,1% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Show More |