Få mere at vide
Urinstof, ≥99,5%, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15845488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15845488 1 kg Plastflaske 1kg
15665327 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15845488 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J75826.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.79 DKK
    819.65 DKK / 1kg
    Spare 185.14 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kaotropisk stof brugt til denaturering af polyacrylamid-gelelektroforese. Når 8M urea ikke denaturerer tilstrækkeligt, kan 40% formamid inkluderes. | CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,056 g/mol
  • Kaotropisk middel brugt til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese.
  • Når 8M urinstof ikke er tilstrækkeligt denaturerende, kan 40% formamid inkluderes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Tæthed 1.335
Emballage Plastflaske
Lineær formel NH2CONH2
Mængde 1 kg
Beilstein 635724
Specifik vægtfylde 1.335
Formel vægt 60.06
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystallinsk pulver