Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Urea, 99,5%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10543704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10543704 5 kg Glasflaske 5kg
10366311 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543704 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327380050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Navn note DNAse-, RNAse- og Protease-fri
Absorbans (8 M i H2O), (8 M i H2O) ved 0 nm, 0,05 maks. ved 260 nm, 0,05 maks. ved 280 nm
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99,5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCONH2
Mængde 5 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1080 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, benzen, koncentreret HCL, praktisk talt uopløselig i kloroform og ether, opløselig i methanol: 16,6 g/100 ml, opløselig i ethanol: 5 g/100 ml
Formel vægt 60.06
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Fast stof