Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Antændelsesrest | 0,01% max |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Emballage | Plastpose i genlukkelig karton |
| Lineær formel | H2NCONH2 |
| Mængde | 25 kg |
| Beilstein | 03,42 |
| Show More |