Få mere at vide
Urinstof, 99,5%, til analyse
Artikelnummer. 10123430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Plastpose i genlukkelig karton
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123430 1 kg Plastflaske 1kg
10665572 5 kg Plast tromle 5kg
11906921 25 kg Plastpose i genlukkelig karton 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.29 DKK
    263.65 DKK / 1kg
    Spare 29.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,01% max
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCONH2
Mængde 1 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15,10052
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1080 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, benzen, koncentreret HCL, praktisk talt uopløselig i kloroform og ether, opløselig i methanol: 16,6 g/100 ml, opløselig i ethanol: 5 g/100 ml
Formel vægt 60.06
Procent renhed 99.5%
Grad Analyse
Uopløseligt stof 0,01% max
Fysisk form fine krystaller