Få mere at vide
Urinstof, 99,3+%
Description
Urinstof har vigtig anvendelse som gødning og fodertilskud. Anvendes til fremstilling af plast og medicin. Urea og dets derivater spiller en vigtig rolle i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Smeltepunkt | 132 °C til 135 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.335 g/mL |
| pH | 9,2 til 9,5 |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Lineær formel | NH2CONH2 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 635724 |
| Merck Index | 14,9867 |
| Show More |