Få mere at vide
Urinstof, 99,3+%
Artikelnummer. 11357898
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357898 100 g 100g
11377898 500 g 500g
11367898 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036429.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,056 g/mol
Urinstof har vigtig anvendelse som gødning og fodertilskud. Anvendes til fremstilling af plast og medicin. Urea og dets derivater spiller en vigtig rolle i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Farve Hvid
Tæthed 1.335 g/mL
pH 9.2 to 9.5
Lugt Ammonia-like
Lineær formel NH2CONH2
Mængde 100 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerol and ethanol.
Formel vægt 60.06
Procent renhed ≥99.3%
Fysisk form Krystallinsk fast stof