Få mere at vide
Urinstof, 98+%
Beskrivelse
Anvendes som proteindenatureringsmiddel Urea er et råstof til fremstilling af organiske harpikser og bruges som proteindenaturerende fugemasse og i landbruget, farvestoffer, brændstoffer, funktionelle væsker, mellemprodukter, malingsadditiver og coatingadditiver. Urea bruges som en nitrogenfrigørende gødning, et korroderende alternativ til stensalt til afisning af veje, bruningsmiddel i fabriksfremstillede kringler, skyfrømiddel, et dybt eutektisk opløsningsmiddel og type ionisk væske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendt som proteindenatureringsmiddel Urea er et råstof til fremstilling af organiske harpikser og bruges som proteindenaturerende fugemasse og i landbruget, farvestoffer, brændstoffer, funktionelle væsker, mellemprodukter, malingsadditiver og coatingadditiver. Urea bruges som en nitrogenfrigørende gødning, et korroderende alternativ til stensalt til afisning af veje, bruningsmiddel i fabriksfremstillede kringler, skyfrømiddel, et dybt eutektisk opløsningsmiddel og type ionisk væske.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, methanol, glycerol, benzen og koncentreret saltsyre. Praktisk talt uopløselig i chloroform og ether.
Bemærkninger
Stabil ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Smeltepunkt | 130 °C til 135 °C |
| Tæthed | 1.335 |
| pH | 9,2 til 9,5 |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 635724 |
| Merck Index | 14,9867 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, methanol, glycerol, benzen og koncentreret saltsyre. Praktisk talt uopløselig i kloroform og æter. |
| Formel vægt | 60.06 |
| Vis mere |