Få mere at vide
Urea, ≥98%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476641 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11476641 5 kg
11446641 100 g
11456641 500 g
11466641 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11476641 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219485794
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Farve Hvid
Tæthed 1.335g/mL at 25°C (Lit.)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 5 kg
Formel vægt 60.06
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver