Få mere at vide
Urea, ≥98%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446641 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11446641 100 g
11456641 500 g
11466641 1 kg
11476641 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11446641 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219485780
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Specifica
Kemisk navn eller materiale Urea
Farve Hvid
Tæthed 1.335g/mL at 25°C (Lit.)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 g
Formel vægt 60.06
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.