Få mere at vide
Urea, 98%, ekstra ren, perler
Artikelnummer. 10648124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10648124 10 kg Plast tromle 10kg
10434795 1 kg Plastflaske 1kg
10266970 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10648124 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197460100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1222.65 DKK / 10kg
    Spare 227.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Navn note 98%
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (ex N)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2NCONH2
Mængde 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1080 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, benzen, koncentreret HCL, praktisk talt uopløselig i kloroform og ether, opløselig i methanol: 16,6 g/100 ml, opløselig i ethanol: 5 g/100 ml
Formel vægt 60.06
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Perler