Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ex N) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2NCONH2 |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 03, 42 |
| Vis mere |