Få mere at vide
Urea, 98%, extra pure, pearls
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (ex N) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | H2NCONH2 |
| Mængde | 5 kg |
| Beilstein | 03, 42 |
| Vis mere |