Få mere at vide
Melford Urinstof
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 57-13-6
- Molekylformel: CH 4 N 2 O
- Molekylvægt: 60,1
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 57-13-6 |
| Renhedsgrad noter | Ultra Pure USP Grade |
| Molekylær formel | CH4N2O |
| Mængde | 5 kg |