Få mere at vide
Melford Urinstof
Artikelnummer. 30018915
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018915 1 kg
30018916 500 g
30018917 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018915 Leverandør Melford Leverandørnr. U202001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 57-13-6
  • Molekylformel: CH 4 N 2 O
  • Molekylvægt: 60,1
Tekniske data
CAS 57-13-6
Renhedsgrad noter Ultra Pure USP Grade
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 1 kg