Få mere at vide
Urea-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea-15N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1 |
| Formel vægt | 62.0264 |