Få mere at vide
Urea-13C, TRC
Artikelnummer. 30010957
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010957 5 g
30005403 1 g
30005894 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8225035G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58069-82-2
Molekylær formel 13C H4 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 61.05
Synonym Urea 13C
IUPAC navn diamino(1^{13}C)methanone
SMIL N[13C](=O)N
Specifica
Kemisk navn eller materiale Urea C 13
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Formel vægt 61.0357
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.