Få mere at vide
Urinstof, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461702 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 lb.
Pakningsstørrelse:
1lb
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461702 1 lb. 1lb
1 options
Artikelnummer. 11461702 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    446.65 DKK / 1lb
    Spare 22.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
CAS 57-13-6
Smeltepunkt 133 °C
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 1 lb.
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Opløselighedsinformation Uopløselig i alkohol
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 60.06
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376