Få mere at vide
URB754, TRC
Artikelnummer. 30455257
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30455257 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30455257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU82200025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale URB754
CAS 86672-58-4
Molekylær formel C16 H14 N2 O2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMIL Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
IUPAC navn 6-methyl-2-(4-methylanilino)-3,1-benzoxazin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Formel vægt 266.1055