missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

URB754, TRC

Artikelnummer. 30452121
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452121 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8220005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale URB754
CAS 86672-58-4
Molekylær formel C16 H14 N2 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMIL Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
IUPAC navn 6-methyl-2-(4-methylanilino)-3,1-benzoxazin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Formel vægt 266.1055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.