Få mere at vide
URB602, MedChemExpress
Beskrivelse
URB602 is a selective monoacylglycerol lipase (MGL) inhibitor, which inhibits rat brain MGL with IC50 of 28±4 μM through a noncompetitive mechanism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | URB602 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 565460-15-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21NO2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (338.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC1CCCCC1)NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2 |
| Vis mere |