Få mere at vide
Urazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urazole |
| CAS | 3232-84-6 |
| Molekylær formel | C2H3N3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Urazol (1,2,4-triazolidine-3,5-dione) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7) |
| SMIL | O=C1NNC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.06 |
| Formel vægt | 101.0225 |