Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urazole |
| Navn note | 97% |
| CAS | 3232-84-6 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C2H3N3O2 |
| MDL nummer | MFCD00005225 |
| Mængde | 5g |
| Beilstein | 26, 192 |
| Vis mere |