Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Urapidil hydrochlorid
Artikelnummer. 17231216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231216 5 g
17221216 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231216 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467590050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64887-14-5 | C20H30ClN5O3, C20H29N5O3·HCl | 423.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64887-14-5
Molekylær formel C20H30ClN5O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urapidil hydrochlorid
Mængde 5 g
Smeltepunkt 249,0 °C til 250,0 °C
Formel vægt 423.94
InChI nøgle KTMLZVUAXJERAT-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCN(CCCNC2=CC(=O)N(C)C(=O)N2C)CC1
IUPAC navn hydrogen 6-({3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}amino)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione chloride
Molekylvægt (g/mol) 423.94