Få mere at vide
Urapidil-d3 (methoxy-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urapidil-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1398066-08-4 |
| Molekylær formel | C20 D3 H26 N5 O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Urapidil-D3 (methoxy-D3), Urapidil-d3, 6-[[3-[4-[2-(Methoxy-d3)phenyl]-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3/h4-5,7-8,15,21 H,6,9-14H2,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethyl-6-[3-[4-[2-(trideuteriomethoxy)phenyl]piperazin-1-yl]propylamino]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.494 |
| Formel vægt | 390.246 g/mol |
| Vis mere |