Få mere at vide
Uranstandard: U @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Uranstandard: U @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uranium |
| CAS | 7440-61-1 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Uranium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | U |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | U |
| InChI formel | InChI=1S/U |
| SMIL | [U] |
| Vis mere |