Få mere at vide
Uranstandard: U @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17999359
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17999359 100 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17999359 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLUN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Uranstandard: U @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uranium
CAS 7440-61-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Uranium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel U
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym U
InChI formel InChI=1S/U
SMIL [U]
IUPAC navn uran
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 238.029
Mængde 100 ml
Formel vægt 238,051 g/mol