Få mere at vide
Uranstandard (udtømt) For ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11466008 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466008 125 mL 125ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11466008 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLU22Y
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
U1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uranium Standard (Depleted)
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylær formel U
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [U]
IUPAC navn uran
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 238.029
PubChem CID 23989
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:49936
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug