Få mere at vide
Uranine AP (C.I. 45350), Supelco™
Artikelnummer. 15815160
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15815160 1 kg
15805160 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815160 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1084621000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Concentrated for the examination of subterranean waters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Spezifikation
Smeltepunkt >300°C
MDL nummer MFCD00167039
Mængde 1 kg
Synonym Uranine AP (C.I. 45350), Uranine AP (C.I. 45350)
Molekylvægt (g/mol) 376.27
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.