Få mere at vide
Uracil, TRC
Artikelnummer. 17991795
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991795 1 g
17900885 5 g
17950435 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17991795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8010001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-22-8
Molekylær formel C4 H4 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 112.09
Synonym Uracil (8CI), 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Dioxopyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol, 2,4-Pyrimidinedione, 4-Hydroxyuracil, Hybar X, NSC 3970, Pirod, Pyrod, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, Lamivudine Imp. F (EP), Fluorouracil Imp. C (EP)
IUPAC navn 1H-pyrimidin-2,4-dione
SMIL O=C1NC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formel vægt 112.0273
Procent renhed >95%