Få mere at vide
Uracil, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10599200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599200 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10599200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. U/0030/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 66-22-8
Smeltepunkt 335°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H4N2O2
MDL nummer MFCD00006016
Mængde 25 g
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
InChI nøgle ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1NC=CC(=O)N1
IUPAC navn 1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 112.09
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
Formel vægt 112.09g/mol
Fysisk form Powder