missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Uracil-DNA Glycosylase, varmelabil
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Beskrivelse
Uracil-DNA Glycosylase excises uracil from dU-containing DNA by cleaving the N-glycosidic bond between the uracil base and the sugar backbone. This cleavage generates alkali sensitive apyrimidinic sites that are blocked from replication by DNA polymerase or prevented from becoming a hybridization site.
- Uracil-DNA Glycosylase udskærer uracil fra dU-holdigt DNA ved at spalte N-glykosidbindingen mellem uracilbasen og sukkerrygraden. Denne spaltning genererer alkalifølsomme apyrimidin-steder, der blokeres fra replikation af DNA-polymerase eller forhindres i at blive et hybridiseringssted.
- Dobbelt- og enkeltstrenget dU-holdigt DNA er substrater for Uracil-DNA Glycosylase, hvorimod RNA og normalt dT-holdigt DNA ikke er det.
- Uracil-DNA-glycosylase kan også anvendes til at øge kloningseffektiviteten af PCR-produkter, der har dU-holdige primere inkorporeret i dem, såvel som at øge effektiviteten af site-dirigeret mutagenese.
- Uracil-DNA Glycosylase afledt af Gadus morhua har alle egenskaberne for enzymet afledt af E. coli med den ekstra fordel at være varmelabil. Det er fuldstændigt og irreversibelt inaktiveret efter 10 minutters inkubation ved 50 °C.
- Enzymet renses kromatografisk og testes for kontaminerende endonukleaser og exonukleaser.
- 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 100 mM NaCI, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1 % Triton X-100, 50% glycerol.
- Reaktionsblandingen indeholder 70 mM Tris-HCl, pH 8,0, 10 mM NaCl, 1 mM EDTA, 100μ g/mL BSA, 3H -dUTP-mærket DNA og Uracil-DNA Glycosylase. Inkubation er ved 37 °C i 1 time.
- En enhed er mængden af enzym, der kræves for at frigøre 1 nmol uracil fra dU-holdigt DNA på en time ved 37 °C
- 1 enhed/μ L
- Undersøgelse af DNA-reparation og mutationsdetektion.
- Forøg kloningseffektiviteten af PCR-produkter.
- Forøg effektiviteten af site-directed mutagenese.
- Undersøgelse af protein-DNA interaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sendt på tøris. Opbevares ved -20 °C. |
| Enzym | Glycosylase |
| Kompatibel buffer | Opbevaringsbuffer |
| Mængde | 100 U |
| Produkttype | Uracil DNA Glycosylase |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion