Få mere at vide
Uracil-d4, CDN
Artikelnummer. 30319821
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.25 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30319821 0.1 g 0.1g
30316217 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319821 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND51350.1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil (D4)
CAS 24897-55-0
Molekylær formel C42H4N2O2
Mængde 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2 D/hD2
SMIL [2 H]N1C(=C([2 H])C(=O)N([2 H])C1=O)[2 H]
IUPAC navn 1,3,5,6-tetradeuteriopyrimidin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 116.11
Formel vægt 116,0524 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed