Få mere at vide
Uracil, 99.75%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11457421 25 g
11467421 100 g
11477421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210320425
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 66-22-8
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.09
MDL nummer MFCD00006016
InChI nøgle ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMIL O=C1NC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.75%
Mængde 25 g
Formel vægt 112.09
Fysisk form Krystallinsk pulver