Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+ %
Artikelnummer. 11473037
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473037 50 g 50g
11483037 250 g 250g
11463037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473037 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15570.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.78 DKK
    377.65 DKK / 50g
    Spare 66.13 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Uracil fremstilles ved hydrolyse af nukleinsyre og anvendes i biokemisk forskning. Det tjener som en allosterisk regulator og coenzym for reaktioner i den menneskelige krop og i planter. Det reagerer med fluor for at få 5-fluorouracil, som er et lægemiddel mod kræft. Yderligere bruges det til lægemiddellevering og i lægemidler. Ud over dette bruges det til syntese af koffein og til bestemmelse af mikrobiel forurening af tomater.
Opløselighed
Opløseligt i vand, vandig ammoniak, 1M natriumhydroxidopløsning og alkalier. Uopløseligt i ethanol og ether.
Bemærkninger
Uforeneligt med vand, luft og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-22-8
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.09
MDL nummer MFCD00006016
InChI nøgle ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC navn 1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL O=C1NC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil
Smeltepunkt ∽330 °C
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 50 g
Beilstein 606623
Merck Index 14,9850
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, vandbaseret ammoniak, 1M natriumhydroxidopløsning og alkalier. Uopløseligt i ethanol og ether.
Formel vægt 112.09
Procent renhed ≥99%