Få mere at vide
Uracil-6-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uracil-6-D |
| CAS | 24897-51-6 |
| Molekylær formel | C4 D H3 N2 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-6-d (9 CI, ACI), Uracil-6-d (7 CI, 8 CI), Uracil-6-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i2D |
| SMIL | [2 H]C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 6-deuterio-1 H-pyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.093 |
| Formel vægt | 113,034 g/mol |
| Vis mere |