Få mere at vide
Uracil-5-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15497977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497977 1 g 1g
15407987 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51098.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-08-0
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.10
MDL nummer MFCD00192185
InChI nøgle OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
PubChem CID 304590
ChEBI CHEBI:80961
IUPAC navn 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil-5-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 140.1
Procent renhed 97%