Få mere at vide
Uracil-5-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11352209
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352209 1 g 1g
15433637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27219.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70523-22-7 | C4H5BN2O4 | 155.90 g/mol
Det finder sin anvendelse ved at undersøge interaktionerne mellem boronsyrer og cis-diol-holdige biomolekyler ved affinitetskapillarelektroforese. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse i at undersøge interaktionerne mellem boronsyrer og cis-diol-holdige biomolekyler ved affinitetskapillarelektroforese. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70523-22-7
Molekylær formel C4H5BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 155.90
MDL nummer MFCD01318983
InChI nøgle PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
IUPAC navn (2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uracil-5-boronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 155.9
Procent renhed 95%