Få mere at vide
Melford Uracil
Artikelnummer. 30018918
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018918 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018918 Leverandør Melford Leverandørnr. U320001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 66-22-8
  • Molekylformel: C 4 H 4 N 2 O 2
  • Molekylvægt: 112,09
Tekniske data
CAS 66-22-8
Molekylær formel C4H4N2O2
Mængde 1 kg